Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, cualificado, Estados Unidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15585309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
10 x 50 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
15585309 10 x 50 mL One Shot paquete de 10
15575309 50 mL One Shot 50 ml
11570636 100 mL Frasco 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15585309 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3160502
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso para cultivo celular general con líneas de células comunes
Más del 80 % de los investigadores disuelven en alícuotas su SBF en tubos cónicos de 50 ml. Si usted es uno de ellos, su vida está a punto de cambiar a mejor. La transferencia de su SBF hace que pierda el control de su tiempo, el riesgo de contaminación, y la consistencia del volumen. También desperdicia material costoso.
El nuevo diseño del frasco de SBF Gibco™ One Shot™ FBS de 50 ml elimina la necesidad de dividir en alícuotas y la variabilidad que conlleva. Y eso mejora sus posibilidades de obtener resultados consistentes.
Características del producto:
  • Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
  • Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
  • Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
  • No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
  • Genera un 33 % menos de residuos que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Descripción Suero bovino fetal, cualificado, formato One Shot™, Estados Unidos
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 10 x 50 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple-filtered, 0.1 μm
Concentración de endotoxinas ≤10 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤25 mg/dL
Grado de pureza o calidad Cualificado
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.