Learn More
Gibco™ Suero bovino fetal, cualificado, inactivado por calor, aprobado por la UE, origen sudamericano
Código de producto. 11550356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11550356 500 mL 500 ml
11543407 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11550356 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10500064
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Probado para virus y micoplasma. Se suministra con un certificado de análisis que detalla los resultados del control de calidad.
Categoría de los sueros: estándar
Origen: UE Aprobado (Sudamérica)
Probado para virus y micoplasma. Se suministra con un certificado de análisis que detalla los resultados del control de calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Cultivo celular básico, investigación especializada y ensayos específicos
Certificaciones/conformidad Aprobado por la UE
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C)
Descripción Suero bovino fetal (inactivado por calor), aprobado por la UE (de origen sudamericano), 500 ml, líquido, temperatura de almacenamiento de –5 a –30 °C, especies ganado/especie bovina, testado para virus y micoplasma, hielo seco
País de origen UE Aprobado (Sudamérica)
Formulario Líquido
Formato Frascos
Tipo de producto Suero fetal bovino inactivado por calor
Cantidad 500 mL
Fuente Ganado/bovino
Grado Cualificado
Probado para Virus, micoplasma
Formulación Líquido
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular básico, investigación especializada y ensayos específicos
Inactivado por calor Inactivado por calor
Grado de pureza o calidad Cualificado