Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Brazil
Código de producto. 15961842
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
10 x 50 mL
Formato:
One Shot
Tamaño de la unidad:
1 botella
10 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
15961842 50 mL One Shot 1 botella
15975161 10 x 50 mL One Shot 10 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15961842 Supplier Gibco™ Supplier No. A3840401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganando la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado
  • Los sueros bovinos fetales Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganando la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer sus necesidades de investigación y presupuesto.
  • Categoría del suero: Valor (estándar)
  • Suero para el cultivo celular con líneas de células robustas
  • Buena inversión para la investigación básica
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales: ≤10 EU/ml)
  • Nivel de hemoglobina: ≤30 mg/dl
  • Origen: Brasil
  • Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones reguladas por la FDA
  • Etiquetado para diagnóstico «in vitro» (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de USP)
  • Filtrado triple a 0,1 µm
  • El suero inactivado por calor en un frasco One-Shot de 50 ml aumenta las ventajas del flujo de trabajo, al tiempo que mantiene la calidad del suero. El frasco de 50 ml elimina la necesidad de dividir en alícuotas y reduce el riesgo de contaminación. La compra de suero inactivado por calor elimina los múltiples pasos necesarios para inactivar el calor y mejora la integridad y la uniformidad del producto, ya que la inactivación por calor se realiza en un entorno controlado.
  • Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
  • Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
  • Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
  • No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
  • 33 % menos de residuos generados que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Brasil
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Inactivado por calor
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado, 0,1 μm
Grado de pureza o calidad Cualificado
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Show More Show Less
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.