Learn More
Gibco™ Suero bovino fetal, formato One Shot™
Descripción
- Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
- Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
- Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
- No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
- 33 % menos de residuos generados que la alícuota a partir de frascos de 500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador de -5 a -30 °C |
| Descripción | Menos recursos utilizados y menos residuos |
| Formato | One Shot |
| Cantidad | 50 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |