Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, mesenchymal stem cell-qualified, USDA-approved regions
Código de producto. 11548986 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11548986 500 mL 500 ml
17887038 50 mL 50 ml
11538986 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11548986 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12662029
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Rendimiento certificado por EE. UU y sueros para una amplia variedad de tipos de células, especialmente líneas de células sensibles
Gibco™ fetal bovine sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Origin: Countries meeting USDA importation requirements
  • Endotoxin level: ≤50 EU/mL (levels routinely ≤10 EU/mL)
  • Hemoglobin level: ≤25 mg/dL
  • Storage: Store at -5°C to -20°C.
Specially tested for the ability to support the expansion and clonal enumeration (colony forming unit fibroblast assay) of mesenchymal stem cells.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Ganado/bovino
Age Fetal
País de origen México
Formulario Líquido
Formato Frasco
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Concentración de endotoxinas <50 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤25 mg/dL
Grado de pureza o calidad Válido para células madre mesenquimales
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.