Learn More
MP Biomedicals Suero fetal bovino (SFB)
Código de producto. 15799170 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15799170 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15799170 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 092910154
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones de cultivo celular para promover/mejorar el crecimiento / la supervivencia.
  • EL SFB proporciona numerosos factores no definidos que promueven el crecimiento y mejoran la supervivencia de las células en el cultivo.
  • Para cultivo celular, cultivo de células de mamíferos, fuente de crecimiento y factor de mejora de la supervivencia.
  • Líquido marrón dorado.
  • Estéril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marrón dorado
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20°C
Formulario Líquido
Cantidad 500 mL
Concentración Proteína: del 3,4 al 4,6 %
Esterilidad Estéril
Formulación Líquido; glucosa: 137 mg/dl; sodio: 140 mEq/l; potasio: 10,6 mEq/l; cloruro: 103 mEq/l; nitrógeno ureico en sangre: 15 mg/dl; creatinina: 2,7 mg/dl; ácido úrico: 2,3 mg/dl; calcio: 14,0 mg/dl; fósforo: 9,9 mg/dl; albúmina: 1,9 gm/dl; bilirrubina total: 0,2 mg/dl; ALT (SGPT): 5 UI/l; fosfatasa alcalina: 261 UI/l; AST (SGOT): 43 UI/l; LDH: 556 UI/l; colesterol: 31 mg/dl; triglicéridos: 57 mg/dl
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular Cultivo de células de mamíferos Fuente de promoción del crecimiento y factor de aumento de la supervivencia.
pH pH de 6,7 a 7,6