Learn More
Fesoterodine fumarate, MedChemExpress
Descripción
Fesoterodine Fumarate is an orally active, nonsubtype selective, competitive muscarinic receptor (mAChR) antagonist with pKi values of 8.0, 7.7, 7.4, 7.3, 7.5 for M1, M2, M3, M4, M5 receptors, respectively. Fesoterodine Fumarate is used for the overactive bladder (OAB).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fesoterodine fumarate |
| CAS | 286930-03-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H41NO7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (189.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (189.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OCC1=CC([C@H](CCN(C(C)C)C(C)C)C2=CC=CC=C2)=C(C=C1)OC(C(C)C)=O.OC(/C=C/C(O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 527.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 527.65 |
| Mostrar más |