Learn More
Sal de ácido trifluoroacético de feruloylputrescina, TRC
Código de producto. 30394738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394738 250 mg
30407516 100 mg
30393619 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF308950250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91000-11-2
Fórmula molecular C14H20N2O3•C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 264.3211402
Sinónimo N-(4-Aminobutyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenamide Trifluoroacetic Acid Salt, N-(4-Aminobutyl)-4-hydroxy-3-methoxycinnamamide, N-Feruloylputrescine, NSC 602818 Trifluoroacetic Acid Salt, Subaphylline Trifluoroacetic Acid Salt
SMILES O=C(NCCCCN)/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1.OC(C(F)(F)F)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Feruloylputrescine Trifluoroacetic Acid Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O3/c1-19-13-10-11(4-6-12(13)17)5-7-14(18)16-9-3-2-8-15/h4-7,10,17H,2-3,8-9,15H2,1H3,(H,16,18)/b7-5+