Learn More
Ácido ferúlico, TRC
Código de producto. 30007272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007272 1 g 1 g
17909074 100 mg 100 miligramos
17990065 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3089001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-24-6
Fórmula molecular C10 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (7CI,8CI), 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, 3-Methoxy-4-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 4'-Hydroxy-3'-methoxycinnamic acid, Coniferic acid, Ferulaic acid, Ferulic acid, NSC 2821, NSC 51986, NSC 674320
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-ácido enoico
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferulic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579
Porcentaje de pureza >95%