Learn More
Ácido ferúlico (ácido trans-4-hidroxi-3-metoxicinámico), Mikromol™
Código de producto. 17932226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17932226 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17932226 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3388.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido ferúlico (ácido trans-4-hidroxi-3-metoxicinámico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Nombres de analitos o componentes Ferulic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H10 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
Nombre IUPAC Ácido 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 194.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194,0579 g/mol