Learn More
Ferulic acid sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16491288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491288 5 g 5 g
16452489 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0060A
MedChemExpress Ferulic acid sodium is a novel fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) inhibitor with IC50s of 3.78 and 12.5 μM for FGFR1 and FGFR2, respectively.
Ferulic acid sodium is a novel fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) inhibitor with IC50s of 3.78 and 12.5 μM for FGFR1 and FGFR2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferulic acid sodium
CAS 24276-84-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H9NaO4
Cantidad 5 g
Sinónimo Coniferic acid sodium
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (462.60 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (154.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 216.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.17
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation