Learn More
Éster metilígeno del ácido ferúlico, TRC
Código de producto. 30133326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133326 25 g 25 g
30132460 5 g 5 g
30007735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF30894025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2309-07-1
Fórmula molecular C11 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 208.21
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, methyl ester, Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid methyl ester, Ferulic acid methyl ester, Methyl 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamate, Methyl ferulate, NSC 74548
Nombre IUPAC metil (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoato
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferulic acid methyl ester
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-14-10-7-8(3-5-9(10)12)4-6-11(13)15-2/h3-7,12H,1-2H3/b6-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0736