Learn More
Ferulic acid methyl ester, MedChemExpress
Código de producto. 16489396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16489396 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW018643
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ferulic acid methyl ester (Methyl ferulate) is a derivative of ferulic acid, isolated from Stemona tuberosa, with anti-inflammatory and antioxidant properties.
Ferulic acid methyl ester is a cell membrane and brain permeable compound, shows free radical scavenging ability, used in the research of neurodegenerative disorders. Ferulic acid methyl ester inhibits COX-2 expression, blocks p-p38 and p-JNK in primary bone marrow derived-macrophages.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferulic acid methyl ester
CAS 2309-07-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Methyl ferulate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (480.28 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (9.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C=C/C1=CC=C(C(OC)=C1)O)OC
Peso molecular (g/mol) 208.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation