Learn More
Éster etílico de ácido ferúlico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ferulic acid ethyl ester |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)7-5-9-4-6-10(13)11(8-9)15-2/h4-8,13H,3H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0892 |