Learn More
Éster etílico de ácido ferúlico, TRC
Código de producto. 30388804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388804 5 g
30406154 10 g
30406956 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3089255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4046-02-0
Fórmula molecular C12 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, ethyl ester, Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester (7CI,8CI), BBR 3222, Ethyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, Ethyl ferulate, Ferulic acid ethyl ester, NSC 14879
Nombre IUPAC Etil 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=Cc1ccc(O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferulic acid ethyl ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)7-5-9-4-6-10(13)11(8-9)15-2/h4-8,13H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0892