Learn More
Ácido ferúlico, 99,4%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11468050 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11468050 100 g
11448050 5 g
11458050 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468050 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210168580
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
CAS 1135-24-6
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Clave InChI KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Sinónimo ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferulic Acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Forma física cristalino/a/s