Learn More
Ácido ferúlico, 99,4%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11448050 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11448050 5 g
11458050 25 g
11468050 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448050 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210168505
CAS 1135-24-6
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Clave InChI KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Sinónimo ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferulic Acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Forma física Crystalline
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ácido ferúlico
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .