Learn More
Ácido ferúlico 4-O-beta-D-Glucurónido Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30132715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132715 50 mg 50 miligramos
30004059 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF30891050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86321-24-6
Fórmula molecular C16H18O10
Peso molecular (g/mol) 370.31
Sinónimo Ferulic Acid-B-O-B-D-Glucuronide
SMILES [Na+].[Na+].COc1cc(C=CC(=O)[O-])ccc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferulic Acid 4-O-Beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O10/c1-24-9-6-7(3-5-10(17)18)2-4-8(9)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2-6,11-14,16,19-21H,1H3,(H,17,18)(H,22,23)/b5-3+/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Porcentaje de pureza >95%