Learn More
MedChemExpress Fertirelin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.52% |
| CAS | 38234-21-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1153.29 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (86.71 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (86.71 mM∣Need ultrasonic) |