Learn More
Acetato de fertirelina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fertirelin Acetate |
| Fórmula molecular | C55H76N16O12 • xC2H4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | H 4055, PGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-ethylamide, TAP 031, [10-Deglycinamide-9-proline ethylamide]-LH-releasing Factor, [10-Des-Gly-NH2, 9-Pro-ethylamide]-LH-releasing Factor, [Des-Gly-NH210, Pro-ethylamide9]-LH-releasing Factor, (Des-Gly-NH210, Pro-ethylamide9)-LH-RH, 9-(Ethylamide)Pro-10-des-Gly-NH2-LH-releasing Factor, 9-(Ethylamide)Pro-10-des-Gly-NH2-gonadotropin-releasing Hormone, Des-10-glycine-LH-RH-ethylamide, Des-Gly-10-NH2-LH-RH Ethylamide, PGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-ethylamide acetate |
| SMILES | O=C(N[C@H](C(N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N[C@H](C(N[C@@H](CC3=CC=C(O)C=C3)C(NCC(N[C@H](C(N[C@H](C(N4[C@H](C(NCC)=O)CCC4)=O)CCCNC(N)=N)=O)CC(C)C)=O)=O)=O)CO)=O)=O)CC5=CN=CN5)[C@H]6NC(CC6)=O.[xCH3COOH] |
| Nombre IUPAC | Sal del ácido acético (S)-N-etil-1-(((S)-5-oxopirrolidina-2-carbonil)-L-histidil-L-triptofil-L-seril-L-tirosilglicil-L-leucil-L-arginil)pirrolidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 1213.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1212.6 |