Learn More
Trajan™ FocusLiner dividido/sin dividir Shimadzu 14A
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Revestimiento Focus con divisiones/sin divisiones |
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 99 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |