missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Sobres de reactivo en polvo de hierro Ferrover™

Código de producto. 10733846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10733846 10 mL cada uno
10530213 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10733846 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 2105769

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sobres de reactivos en polvo para hierro Hach Lange FerroVer, cantidad: 10 ml, forma física: Sólido

Sobres de reactivos en polvo para hierro Hach Lange FerroVer, cantidad:10 ml, forma física:Sólido

Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.

  • Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
  • Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
  • Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
  • Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
  • Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formato Sólido
Cantidad 10 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FerroVer Iron Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium thiosulphate,sodium metabisulphite, sodium dithionite, tri-sodium citrate, 1,10-phenanthroli
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.