Learn More
Sulfato ferroso, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ferrous sulfate |
| CAS | 7720-78-7 |
| Fórmula molecular | Fe . O4 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), Combiron, Copperas, Duretter, Duroferon, Exsiccated ferrous sulfate, Exsiccated ferrous sulphate, Feofol Spansule, Feosol, Feospan, Fer-In-Sol, Ferlim, Fero-Folic 500, Ferogradumet, Ferralyn, Ferro-Gradumet, Ferro-Thero |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Fe.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2 |
| SMILES | [Fe+2].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | hierro(2+);sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.908 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.887 |