Learn More
Sulfato Ferroso Heptahidratado, TRC
Código de producto. 30012327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012327 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30012327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF30785010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) Sulfate Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Cantidad 10 g
Fórmula molecular Fe . O4 S . 7[H2 O]
Sinónimo Sulfuric acid, iron(2+) salt, heptahydrate (1:1:7), Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), FerroHepta, Ferrous sulfate heptahydrate, Iron protosulfate, Iron sulfate (FeSO4) heptahydrate, Iron sulfate heptahydrate, Iron sulfate heptahydrate (FeSO4.7H2O), Iron(2+) sulfate heptahydrate, Iron(II) sulfate heptahydrate, Ironate, Ironfer, Irosul, Presfersul
Fórmula InChI InChI=1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 278.015
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.961