Learn More
Sulfato ferroso heptahidratado MP Biomedicals
Código de producto. 11425481 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11425481 1 kg
1 options
Código de producto. 11425481 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215804891
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Light teal crystalline powder commonly used in laboratory research applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrous Sulfate
Nombre de nota Heptahidrato
CAS 7782-63-0
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 1 kg
Densidad 1.9g/mL
Fórmula molecular FeH14O11S
Número MDL MFCD00149719
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfato heptahidratado de hierro λ²(2+)
Peso molecular (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Formula Weight (peso de la fórmula) 278
Porcentaje de pureza 99%