Learn More
Sulfato ferroso heptahidratado, > 99%, MP Biomedicals
Código de producto. 11455152 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11455152 500 g
11445152 250 g
11465152 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455152 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219466390
Reactivos para cultivo celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nombre IUPAC sulfato heptahidratado de hierro λ²(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrous Sulfate Heptahydrate
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 278
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4