Learn More
Sulfato ferroso heptahidratado, > 99%, MP Biomedicals
Código de producto. 11445152 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11445152 250 g
11455152 500 g
11465152 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445152 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219466383
Reactivos para cultivo celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nombre IUPAC sulfato heptahidratado de hierro λ²(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrous Sulfate Heptahydrate
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 278
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferrous Sulfate Heptahydrate, cell culture reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferrous Sulfate Heptahydrate