Learn More
Sulfato ferroso heptahidratado, > 99%, (Cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11415481 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. Cantidad
11415481 250 g
1 options
Código de producto. 11415481 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215804883
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
High-purity crystalline powder intended for laboratory research applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrous Sulfate Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula molecular FeH14O11S
Número MDL MFCD00149719
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfato heptahidratado de hierro λ²(2+)
Peso molecular (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Formula Weight (peso de la fórmula) 278
Porcentaje de pureza 99%