Learn More
Sulfato ferroso, 7-hidrato, cristal, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15597954 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15597954 2.5 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 2.50 Kg
15587954 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15597954 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 207405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.23€
    377.64€ / 2.5 Kg
    Ahorro 199.59€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrous Sulfate
Nombre de nota 7-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.02
Grado FCC/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.90kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron (II) sulphate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) sulphate heptahydrate