Learn More
Cloruro ferroso tetrahidratado (cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11475471 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11475471 250 g
11485471 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475471 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215804683
CAS 13478-10-9
Fórmula molecular Cl2FeH8O4
Peso molecular (g/mol) 198.805
Clave InChI WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
Nombre IUPAC diclorohierro; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrous Chloride Tetrahydrate
Forma física Crystalline
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.8