Learn More
Hexahidrato de sulfato de amonio ferroso, 98,5-101,5 %, (uso con reactivos ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11432842 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432842 1 kg -
11422842 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432842 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215252391
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
CAS 7783-85-9
Peso molecular (g/mol) 392.13
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC disulfato de hexahidrato de diamonio de hierro λ²(2+)
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5-101.5%
Fórmula molecular FeH20N2O14S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1
Porcentaje de pureza 98.5% to 101.5%
Grado Reactivo ACS