Learn More
Hexahidrato de sulfato de amonio ferroso, 98,5-101,5 %, (uso con reactivos ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11422842 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422842 500 g 500 g
11432842 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422842 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215252390
CAS 7783-85-9
Peso molecular (g/mol) 392.13
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC disulfato de hexahidrato de diamonio de hierro λ²(2+)
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5-101.5%
Fórmula molecular Fe[NH4]2[SO4]2 · 6H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate