Learn More
Sulfato de amonio ferroso, 6-hidrato, cristal fino, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ferrous Ammonium Sulfate |
| Nombre de nota | 6-Hidrato |
| Forma física | Cristal fino |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Fórmula molecular | Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.13 |
| Porcentaje de pureza | 98.5 to 101.5% |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
| Envase | Frasco de polietileno |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium iron (II) sulphate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Ferrous ammonium sulphate