Learn More
Ferrostatina 1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ferrostatin 1 |
| CAS | 347174-05-4 |
| Fórmula molecular | C15H22N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-4-cyclohexylaminobenzoic Acid Ethyl Ester, Fer-1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)11-8-9-14(13(16)10-11)17-12-6-4-3-5-7-12/h8-10,12,17H,2-7,16H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(NC2CCCCC2)c(N)c1 |
| Nombre IUPAC | Etil 3-amino-4-(ciclohexilamino)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 262.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1681 |