Learn More
Ferrostatin-1, MedChemExpress
Descripción
Ferrostatin-1 (Fer-1), a potent and selective ferroptosis inhibitor, suppresses Erastin-induced ferroptosis in HT-1080 cells (EC50=60 nM). Ferrostatin-1, a synthetic antioxidant, acts via a reductive mechanism to prevent damage to membrane lipids and thereby inhibits cell death. Antifungal Activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ferrostatin-1 |
| Forma física | Powder |
| CAS | 347174-05-4 |
| Color | Pale Purple |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H22N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | Fer-1 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (476.46 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |