Learn More
Ferroquine, MedChemExpress
Código de producto. 16497748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497748 10 mg 10 miligramos
16487606 100 mg 100 miligramos
16440316 2 mg 2 miligramos
16423727 50 mg 50 miligramos
16420218 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19364
MedChemExpress Ferroquine (Ferrochloroquine), a ferrocenyl analogue of Chloroquine, is an antimalarial agent. Ferroquine shows parasiticidal effect on Plasmodium by inducing oxidative stress and the subsequent destruction of the membrane.
Ferroquine (Ferrochloroquine), a ferrocenyl analogue of Chloroquine, is an antimalarial agent. Ferroquine shows parasiticidal effect on Plasmodium by inducing oxidative stress and the subsequent destruction of the membrane.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferroquine
Forma física Powder
CAS 185055-67-8
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24ClFeN3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ferrochloroquine SSR97193
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (19.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(NC[C-]34[Fe+2]56789%10%11([CH-]%12[CH]8=[CH]9[CH]%10=[CH]%11%12)C3(CN(C)C)=[CH]5[CH]6=[CH]47)=CC=NC2=C1
Peso molecular (g/mol) 433.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.75
Porcentaje de pureza 98.45%