Learn More
Ferroprotoporfirina IX, TRC
Código de producto. 30137591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137591 25 mg 25 miligramos
30133896 50 mg 50 miligramos
30005205 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF30761025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14875-96-8
Fórmula molecular C34H32FeN4O42
Peso molecular (g/mol) 616.49
Sinónimo 1,3,5,8-Tetramethyl-2,4-divinylporphine-6,7-dipropionic Acid Ferrous Complex, Ferroheme, Hem Fe, Heme, Heme B, Hydrogen [7,12-Diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-κN21,κN22,κN23,κN24]ferrate (heme), Iron Protoporphyrin, Iron Protoporphyrin IX, Iron(II) Protoporphyrin IX, NSC 267100, Protoheme, Protoheme IX, Reduced Hematin, [Dihydrogen 3,7,12,17-tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionato(2-)]iron, (SP-4-2)-[7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-N21,N22,N23,N24]-Ferrate(2-) Dihydrogen, Protoporphyrin Iron Complex, 7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-Porphine-2,18-dipropanoic Acid Iron Complex, (SP-4-2)-[7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-κN21,κN22,κN23,κN24]-ferrate(2-) Dihydrogen;
SMILES OC(CCC1=C(C=C2[N]3=C4C(C)=C2CCC(O)=O)[N]([Fe]35[N]6=C7C=C(C(C=C)=C8C)[N]5C8=C4)C(C=C6C(C=C)=C7C)=C1C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferroprotoporphyrin IX
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H34N4O4.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14+,30-15?,31-16-,32-16?;
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.1773