Learn More
Ferronil, TRC
Código de producto. 30134694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134694 5 g 5 g
30006525 1 g 1 g
30009012 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2574555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-71-3
Fórmula molecular FeCO3
Peso molecular (g/mol) 115.85
Sinónimo Ferrous Carbonate, Ferrous Monocarbonate, Iron Carbonate (FeCO3), Iron(2+) Carbonate, Iron(II) Carbonate;
Nombre IUPAC hierro(2+); carbonato
SMILES [Fe+2].[O-]C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferronil
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.Fe/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.9197