Learn More
Sulfato de ferroína (solución acuosa 0,025 M) (grado técnico), TRC
Código de producto. 30402759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
30402759 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30402759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF30755025ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferroin sulfate
CAS 14634-91-4
Fórmula molecular C36 H24 Fe N6 . O4 S
Cantidad 25 mL
Sinónimo Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline-κN1,κN10)-, (OC-6-11)-, sulfate (1:1), Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline)-, sulfate (1:1) (8CI), Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)-, (OC-6-11)-, sulfate (1:1), Tris(1,10-phenanthroline)iron sulfate (6CI,7CI), Ferroin sulfate, Tris(1,10-phenanthroline)iron(2+) sulfate (1:1), Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate, Tris(o-phenanthroline)iron(2+) sulfate (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].C1=Cc2ccc3C=CC=N4c3c2N(=C1)[Fe+2]456(N7=CC=Cc8ccc9C=CC=N5c9c78)N%10=CC=Cc%11ccc%12C=CC=N6c%12c%10%11
Peso molecular (g/mol) 692.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.0929