Learn More
Solución indicadora de ferroína, Solstice
Código de producto. 15624240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15624240 500 mL 500 ml
15614240 100 mL 100 ml
15634240 6 x 100 mL paquete de 6
15644240 6 x 500 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15624240 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 34531500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    226.95€ / 500 ml
    Ahorro 20.05€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-05-2027
Añadir a la cesta
Indicador redox, react. farmacopea Europea, E0 en ácido sulfúrico 1 mol/l = + 1,06 voltios
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14634-91-4
Fórmula molecular C36H24FeN6O4S
Peso molecular (g/mol) 692.53
Número MDL MFCD00036428
Clave InChI CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferroin indicator solution
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal [Fe(C12H8N2)3]SO4
Número UN UN3082
Nombre IUPAC hierro(2+); 1,10-fenantrolina; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 692,52g/mol
Grado Not Available
Envase Glass Bottle
Nombre del producto
  • Ferroin indicator solution
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate