Learn More
Solución indicadora de ferroína, 0,025M, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ferroin indicator solution |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Olor | Inodoro |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [Fe(C12H8N2)3]SO4 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Densidad | 1,006g/mL a 20 °C |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 50 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ferroin indicator solution
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate