missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferroina, Chem Lab™

Código de producto. 11991367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11991367 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11991367 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL07.0609.0100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Punto de fusión 0 °C
Información de solubilidad Soluble in water
Olor Inodoro
Color Rojo
pH De 4 a 7
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ferroin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: iron sulphide
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.