Learn More
Ácido ferrocenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30400918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30400918 2.5 g -
30408041 5 g 5 g
30406410 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3076182.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1271-42-7
Fórmula molecular C11H10FeO2
Peso molecular (g/mol) 230.04
Sinónimo Iron, (carboxycyclopentadienyl)cyclopentadienyl- (6CI), Carboxyferrocene
Nombre IUPAC Ácido ferrocenomonocarboxílico
SMILES O=C(O)[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrocenecarboxylic Acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5O2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,(H,7,8);1-5H;/q2*-1;+2
Formula Weight (peso de la fórmula) 230