Learn More
Ácido ferrocenacético, TRC
Código de producto. 30393617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393617 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30393617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF307605500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferroceneacetic Acid
CAS 1287-16-7
Fórmula molecular C12H12FeO2
Cantidad 500 g
Sinónimo [(Carboxymethyl)cyclopentadienyl]cyclopentadienyliron, (Carboxymethyl)ferrocene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7O2.C5H5.Fe/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,5H2,(H,8,9);1-5H;/q2*-1;+2
SMILES O=C(O)C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
Nombre IUPAC Ferroceno, (carboximetil)
Peso molecular (g/mol) 244.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.02