Learn More
Ferroceno, TRC
Código de producto. 30397234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397234 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30397234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF307595100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferrocene
CAS 102-54-5
Fórmula molecular 2 C5 H5 . Fe
Cantidad 100 g
Sinónimo Ferrocene (8CI, 9CI, ACI), Bis(cyclopentadienyl)iron, Bis(η-cyclopentadienyl)iron, Bis(η5-cyclopentadienyl)iron, Catane TM, Di-2,4-cyclopentadien-1-yliron, Di-π-cyclopentadienyl iron, Dicyclopentadienyliron, Ferrotsen, Iron bis(cyclopentadienide), Iron dicyclopentadienyl, Iron, bis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)-, NSC 2033, NSC 209798, NSC 44012, PLUTOcen F-C, PLUTOcen G
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
SMILES [Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
Nombre IUPAC ciclopentano;hierro
Peso molecular (g/mol) 186.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0132