Learn More
Polvo de ferroboro, ARMI ∣MBH
Código de producto. 17969404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17969404 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 17969404 Proveedor ARMI/MBH N.º de proveedor IARMFBP20
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
ARMI ∣MBH produce materiales de referencia certificados de aleación de metal de alta calidad y establece estándares para Spark-OES, ICP , y análisis elemental XRF. La oferta incluye acero, aluminio, titanio, níquel, cobalto, cobre, magnesio y más.
Polvo de ferroboro, 100 gramos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten/Nitrogen/Sulfur/Vanadium/Molybdenum/Copper/Nickel/Tin/Zirconium/Calcium/Aluminium/Chromium/Manganese/Titanium/Carbon/Silicon/Boron/Iron
CAS 7439-89-6
Cantidad 100 g
Formulario Polvo fino
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tungsten 0.0022 %/Nitrogen 0.004 %/Sulfur 0.004 %/Vanadium 0.005 %/Molybdenum 0.008 %/Copper 0.01 %/Nickel 0.012 %/Tin 0.027 %/Zirconium 0.037 %/Calcium 0.04 %/Aluminium 0.049 %/Chromium 0.13 %/Manganese 0.25 %/Titanium 0.28 %/Carbon 0.39 %/Silicon 0.66 %/Boron 18.4 %/Iron 77 %