Learn More
Fosfato férrico, TRC
Código de producto. 30135845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135845 500 mg 500 miligramos
30134641 1 g 1 g
30012056 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF307535500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10045-86-0
Fórmula molecular Fe . O4 P
Peso molecular (g/mol) 150.816
Sinónimo Iron Phosphate, Escargo!, Ferramol, Ferric Orthophosphate, Iron Orthophosphate, Iron Phosphate, Iron(III) Phosphate, Sluggo;
Nombre IUPAC hierro(3+); Fosfato
SMILES [Fe+3].[O-]P(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Phosphate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.888