Learn More
Óxido férrico, polvo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15557944 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15557944 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 15557944 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 202401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 1309-37-1
Fórmula molecular Fe2O3
Peso molecular (g/mol) 159.69
Número MDL MFCD00011008
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC trioxodihierro
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Oxide
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.69
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 5.24kg