Learn More
Nitrato férrico nonahidratado (cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11485461 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11485461 500 g
11495461 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485461 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215804190
CAS 7782-61-8
Fórmula molecular FeH18N3O18
Peso molecular (g/mol) 403.99
Número MDL MFCD00149708
Clave InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
Nombre IUPAC trinitrato de hierro(3+) nonahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Nitrate Nonahydrate
Forma física Crystalline
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 404