Learn More
Nitrato férrico nonahidratado ACS MP Biomedicals
Código de producto. 11430612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11430612 100 g
1 options
Código de producto. 11430612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219404680
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
ACS grade Ferric nitrate nonahydrate for research or further manufacturing use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ferric Nitrate
Nombre de nota Nonahidrato
CAS 7782-61-8
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 100 g
Fórmula molecular FeH18N3O18
Número MDL MFCD00149708
Sinónimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
Clave InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC trinitrato de hierro(3+) nonahidratado
Peso molecular (g/mol) 403.99
PubChem CID 16211566
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.02
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado ACS